2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0210-25G
M0210-500G
TCIAM0210-25GEA
750
SEK
TCIAM0210-25G
TCIAM0210-500G
2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98.0%
2-Methyl-1,3-dioxolane
Formel:
C₄H₈O₂ Kokpunkt: 83°C Flampunkt: -2°C |
MDL Number:
MFCD00003210 CAS nummer: 497-26-7 EINECS: 207-841-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |