2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B1132-25G
B1132-100G
TCIAB1132-25GEA
1075
SEK
TCIAB1132-25G
TCIAB1132-100G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Formel:
C₅H₉BrO₂ Kokpunkt: 73°C Flampunkt: 65°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00003216 CAS nummer: 18742-02-4 EINECS: 242-551-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |