5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
B2848-25G
B2848-5G
TCIAB2848-25GEA
885
SEK
TCIAB2848-25G
TCIAB2848-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0%
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₃BrN₂O MW: 174,98 g/mol Smältpunkt: 235°C |
MDL Number:
MFCD01318956 CAS nummer: 38353-06-9 EINECS: 253-896-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |