(Phenylthio)trimethylsilane ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
P1378-25G P1378-5G
TCIAP1378-25GEA 3650 SEK
TCIAP1378-25G TCIAP1378-5G
(Phenylthio)trimethylsilane ≥95.0%
(Phenylthio)trimethylsilane
Formel: C₉H₁₄SSi
Kokpunkt: 65°C
Flampunkt: 33°C
MDL Number: MFCD00008272
CAS nummer: 4551-15-9
EINECS: 224-916-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&vid=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %