2-(Methylthio)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0358-25ML M0358-100ML
TCIAM0358-25MLEA 550 SEK
TCIAM0358-25ML TCIAM0358-100ML
2-(Methylthio)ethanol ≥98.0%
2-(Methylthio)ethanol
Formel: C₃H₈OS
Kokpunkt: 81°C
Flampunkt: 70°C
MDL Number: MFCD00002908
CAS nummer: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&vid=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %