2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Ethyl 2-hydroxyethyl sulphide, 2-(Ethylmercapto)-ethanol
E0248-25ML E0248-500ML
TCIAE0248-25MLEA 215 SEK
TCIAE0248-25ML TCIAE0248-500ML
2-(Ethylthio)ethanol ≥98.0%
2-(Ethylthio)ethanol
Formel: C₄H₁₀OS
MW: 106,19 g/mol
Kokpunkt: 182°C
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00002909
CAS nummer: 110-77-0
EINECS: 203-802-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&vid=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %