Dihydrocoumarin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
D1223-25G D1223-500G
TCIAD1223-25GEA 215 SEK
TCIAD1223-25G TCIAD1223-500G
Dihydrocoumarin ≥98.0%
Dihydrocoumarin
Formel: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Kokpunkt: 149°C
MDL Number: MFCD00006881
CAS nummer: 119-84-6
EINECS: 204-354-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aff8a3685fd581f83497aae634a03a019a52181c&vid=aff8a3685fd581f83497aae634a03a019a52181c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %