3-Methyl-1H-pyrazole ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0564-25G M0564-5G
TCIAM0564-25GEA 895 SEK
TCIAM0564-25G TCIAM0564-5G
3-Methyl-1H-pyrazole ≥97.0%
3-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
Kokpunkt: 204°C
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00005240
CAS nummer: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&vid=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %