2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2546-1G C2546-5G
TCIAC2546-1GEA 335 SEK
TCIAC2546-1G TCIAC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Kokpunkt: 94°C
Flampunkt: 65°C
MDL Number: MFCD03788197
CAS nummer: 62802-42-0
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %