2,3-Dimethylhydroquinone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D3877-25G D3877-5G
TCIAD3877-25GEA 4025 SEK
TCIAD3877-25G TCIAD3877-5G
2,3-Dimethylhydroquinone ≥98.0%
2,3-Dimethylhydroquinone
Formel: C₈H₁₀O₂
Smältpunkt: 224°C
MDL Number: MFCD00009997
CAS nummer: 608-43-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32fcbdaea18c26ece6bfcf4158908e1483bf3041&vid=32fcbdaea18c26ece6bfcf4158908e1483bf3041&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %