1-Bromo-3-methoxypropane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B3499-25G
B3499-5G
TCIAB3499-25GEA
855
SEK
TCIAB3499-25G
TCIAB3499-5G
1-Bromo-3-methoxypropane ≥98.0%
1-Bromo-3-methoxypropane
Formel:
C₄H₉BrO Kokpunkt: 132°C |
MDL Number:
MFCD02258473 CAS nummer: 36865-41-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |