Dimethoxymethylvinylsilane ≥94.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D3386-25G
D3386-250G
TCIAD3386-25GEA
310
SEK
TCIAD3386-25G
TCIAD3386-250G
Dimethoxymethylvinylsilane ≥94.0%
Dimethoxymethylvinylsilane
Formel:
C₅H₁₂O₂Si Kokpunkt: 104°C Flampunkt: 3°C |
MDL Number:
MFCD00129170 CAS nummer: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |