Methyl oxalyl chloride 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
C1561-25G C1561-250G
TCIAC1561-25GEA 965 SEK
TCIAC1561-25G TCIAC1561-250G
Methyl oxalyl chloride 98,0 GC, T
Methyl oxalyl chloride
Formel: C₃H₃ClO₃
MW: 122.51 g/mol
Kokpunkt: 125°C
Flampunkt: 46°C
MDL Number: MFCD00000705
CAS nummer: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a4ad9f806f8ea16030c093adc3b8ae2bf9d06fa&vid=6a4ad9f806f8ea16030c093adc3b8ae2bf9d06fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %