(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
C0970-25ML C0970-500ML C0970-100ML
TCIAC0970-25MLEA 230 SEK
TCIAC0970-25ML TCIAC0970-500ML TCIAC0970-100ML
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥95.0%
(±)-Methyl-2-chloropropionate
Formel: C₄H₇ClO₂
MW: 122.55 g/mol
Kokpunkt: 132°C
Flampunkt: 38°C
MDL Number: MFCD00000863
CAS nummer: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
UN: 2933
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&vid=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %