(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
C0790-100ML
C0790-25ML
TCIAC0790-100MLEA
1850
SEK
TCIAC0790-100ML
TCIAC0790-25ML
(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0%
(±)-Ethyl-2-chloropropionate
Formel:
C₅H₉ClO₂ MW: 136,58 g/mol Kokpunkt: 147°C Flampunkt: 38°C |
MDL Number:
MFCD00000864 CAS nummer: 535-13-7 EINECS: 208-610-0 UN: 2935 ADR: 3,III Merck Index: 14,03785 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |