(±)-2-Chloropropionyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1114-25G
C1114-500G
C1114-100G
TCIAC1114-25GEA
255
SEK
TCIAC1114-25G
TCIAC1114-500G
TCIAC1114-100G
(±)-2-Chloropropionyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Chloropropionyl chloride
Formel:
C₃H₄Cl₂O Kokpunkt: 111°C Flampunkt: 31°C |
MDL Number:
MFCD00000862 CAS nummer: 7623-09-8 EINECS: 231-540-7 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |