(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B0649-25G B0649-500G B0649-100G
TCIAB0649-25GEA 245 SEK
TCIAB0649-25G TCIAB0649-500G TCIAB0649-100G
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥98.0%
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Formel: C₃H₄Br₂O
MW: 215,87 g/mol
Kokpunkt: 155°C
Flampunkt: 109°C
MDL Number: MFCD00000142
CAS nummer: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d8aa5fc8efa31db63b13ca561bb0a018764619&vid=66d8aa5fc8efa31db63b13ca561bb0a018764619&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %