Dimethoxy(methyl)silane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D2100-25ML D2100-100ML
TCIAD2100-25MLEA 1275 SEK
TCIAD2100-25ML TCIAD2100-100ML
Dimethoxy(methyl)silane ≥97.0%
Dimethoxy(methyl)silane
Formel: C₃H₁₀O₂Si
Kokpunkt: 61°C
Flampunkt: -9°C
MDL Number: MFCD00048019
CAS nummer: 16881-77-9
EINECS: 240-914-9
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79aaa4aa107c4a3eb59ce698c83a491e89434e40&vid=79aaa4aa107c4a3eb59ce698c83a491e89434e40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %