(±)-Methyl-2-bromopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Methyl 2-bromopropanoate
B1460-25G B1460-500G B1460-100G
TCIAB1460-25GEA 270 SEK
TCIAB1460-25G TCIAB1460-500G TCIAB1460-100G
(±)-Methyl-2-bromopropionate ≥98.0%
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Kokpunkt: 144°C
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000143
CAS nummer: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&vid=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %