(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
B0646-25G B0646-500G B0646-100G
TCIAB0646-25GEA 295 SEK
TCIAB0646-25G TCIAB0646-500G TCIAB0646-100G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98.0%
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Formel: C₅H₉BrO₂
Kokpunkt: 160°C
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000144
CAS nummer: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&vid=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %