(±)-Ethyl-2,3-dibromopropionate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Ethyl 2,3-Dibromopropionate
D1992-25G
D1992-500G
TCIAD1992-25GEA
215
SEK
TCIAD1992-25G
TCIAD1992-500G
(±)-Ethyl-2,3-dibromopropionate ≥98.0%
(±)-Ethyl-2,3-dibromopropionate
Formel:
C₅H₈Br₂O₂ MW: 259,93 g/mol Kokpunkt: 82°C Flampunkt: 91°C |
MDL Number:
MFCD00000212 CAS nummer: 3674-13-3 EINECS: 222-941-8 UN: 2922 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |