trans-1,3-Diklorpropen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D2346-25ML
D2346-5ML
TCIAD2346-25MLEA
3425
SEK
TCIAD2346-25ML
TCIAD2346-5ML
trans-1,3-Diklorpropen ≥98.0%
trans-1,3-Diklorpropen
Formel:
C₃H₄Cl₂ MW: 110,97 g/mol Kokpunkt: 112°C Flampunkt: 21°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00000985 CAS nummer: 10061-02-6 UN: 2047 ADR: 3,II Merck Index: 14,03075 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |