Isopropyl propionate ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
P0507-25ML P0507-500ML
TCIAP0507-25MLEA 325 SEK
TCIAP0507-25ML TCIAP0507-500ML
Isopropyl propionate ≥99.0%
Isopropyl propionate
Formel: C₆H₁₂O₂
Kokpunkt: 108°C
Flampunkt: 15°C
MDL Number: MFCD00051553
CAS nummer: 637-78-5
EINECS: 211-300-8
UN: 2409
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be3be78ae436840c084fc3e6f9bd42ee616dd11e&vid=be3be78ae436840c084fc3e6f9bd42ee616dd11e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %