Isobutyl propionate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
P0506-25ML P0506-500ML P0506-100ML
TCIAP0506-25MLEA 230 SEK
TCIAP0506-25ML TCIAP0506-500ML TCIAP0506-100ML
Isobutyl propionate ≥98.0%
Isobutyl propionate
Formel: C₇H₁₄O₂
Kokpunkt: 138°C
Flampunkt: 35°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009307
CAS nummer: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
UN: 2394
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05150
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&vid=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %