1-Chloroethylethyl carbonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C1056-25G
C1056-100G
TCIAC1056-25GEA
445
SEK
TCIAC1056-25G
TCIAC1056-100G
1-Chloroethylethyl carbonate ≥98.0%
1-Chloroethylethyl carbonate
Formel:
C₅H₉ClO₃ Kokpunkt: 160°C Flampunkt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00040523 CAS nummer: 50893-36-2 EINECS: 256-832-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |