Tris(2-ethylhexyl)phosphate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
P1022-25ML
P1022-500ML
TCIAP1022-25MLEA
245
SEK
TCIAP1022-25ML
TCIAP1022-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphate ≥98.0%
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Formel:
C₂₄H₅₁O₄P Kokpunkt: 215°C Flampunkt: 204°C |
MDL Number:
MFCD00009491 CAS nummer: 78-42-2 EINECS: 201-116-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |