2,5-Dimethylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D1591-25ML D1591-5ML
TCIAD1591-25MLEA 935 SEK
TCIAD1591-25ML TCIAD1591-5ML
2,5-Dimethylthiophene ≥98.0%
2,5-Dimethylthiophene
Formel: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Kokpunkt: 136°C
Smältpunkt: –63 °C
Densitet: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 24°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005452
CAS nummer: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&vid=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %