2-Methylthiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0635-25ML M0635-500ML
TCIAM0635-25MLEA 925 SEK
TCIAM0635-25ML TCIAM0635-500ML
2-Methylthiophene ≥97.0%
2-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Kokpunkt: 113°C
Smältpunkt: –63 °C
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 8°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005451
CAS nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&vid=5924a4e99bd0ff08c135f2e8b0ad3ca86367edcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %