Tiofen 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
T0223-25ML T0223-500ML
TCIAT0223-25MLEA 230 SEK
TCIAT0223-25ML TCIAT0223-500ML
Tiofen 98,0 GC_ANALYSMETOD
Tiofen
Formel: C₄H₄S
MW: 84.14 g/mol
Kokpunkt: 84°C
Smältpunkt: –38°C
Flampunkt: –1°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005413
CAS nummer: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&vid=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %