3-Iodothiophene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
I0380-1G
I0380-5G
TCIAI0380-1GEA
325
SEK
TCIAI0380-1G
TCIAI0380-5G
3-Iodothiophene ≥95.0%
3-Iodothiophene
Formel:
C₄H₃IS MW: 210,04 g/mol Kokpunkt: 75°C Flampunkt: 78°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00037901 CAS nummer: 10486-61-0 EINECS: 234-009-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |