2-Iodothiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
I0374-25G I0374-100G
TCIAI0374-25GEA 895 SEK
TCIAI0374-25G TCIAI0374-100G
2-Iodothiophene ≥98.0%
2-Iodothiophene
Formel: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Kokpunkt: 182°C
Smältpunkt: –1 °C
Densitet: 2,0645 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 71°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005424
CAS nummer: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=119ce47d0b280c76bbb16f9347857f590bf11d8e&vid=119ce47d0b280c76bbb16f9347857f590bf11d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %