2-Bromo-5-chlorothiophene ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1996-25G B1996-5G
TCIAB1996-25GEA 3075 SEK
TCIAB1996-25G TCIAB1996-5G
2-Bromo-5-chlorothiophene ≥95.0%
2-Bromo-5-chlorothiophene
Formel: C₄H₂BrClS
MW: 197.48 g/mol
Smältpunkt: -2
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00014523
CAS nummer: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&vid=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %