3-Bromothiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 3-Thienyl bromide
B1067-25G B1067-250G
TCIAB1067-25GEA 510 SEK
TCIAB1067-25G TCIAB1067-250G
3-Bromothiophene ≥97.0%
3-Bromothiophene
Formel: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Kokpunkt: 158°C
Smältpunkt: -10
Flampunkt: 57°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005464
CAS nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&vid=b7c837837c4b56ec6fdb7e2ee2ff8d0669288547&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %