2-Bromothiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Thienyl bromide
B0941-25G B0941-250G
TCIAB0941-25GEA 285 SEK
TCIAB0941-25G TCIAB0941-250G
2-Bromothiophene ≥98.0%
2-Bromothiophene
Formel: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Kokpunkt: 154°C
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005417
CAS nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&vid=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %