2,3-Dibromothiophene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D1548-25G D1548-5G
TCIAD1548-25GEA 1900 SEK
TCIAD1548-25G TCIAD1548-5G
2,3-Dibromothiophene ≥95.0%
2,3-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Kokpunkt: 219°C
Smältpunkt: –17,5 °C
Densitet: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00005418
CAS nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&vid=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %