2,3,5-Tribromothiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
T0956-25G T0956-250G
TCIAT0956-25GEA 670 SEK
TCIAT0956-25G TCIAT0956-250G
2,3,5-Tribromothiophene ≥98.0%
2,3,5-Tribromothiophene
Formel: C₄HBr₃S
MW: 320,83 g/mol
Kokpunkt: 80 °C (0,5 -rr)
Smältpunkt: 29 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00014521
CAS nummer: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&vid=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %