2,3,5-Collidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,3,5-Trimethylpyridine
T1722-25G T1722-5G
TCIAT1722-25GEA 615 SEK
TCIAT1722-25G TCIAT1722-5G
2,3,5-Collidine ≥98.0%
2,3,5-Collidine
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokpunkt: 65°C
Densitet: 0,9508 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 74°C
MDL Number: MFCD00126840
CAS nummer: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&vid=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %