3,5-Lutidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
L0068-25ML L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA 215 SEK
TCIAL0068-25ML TCIAL0068-500ML
3,5-Lutidine ≥98.0%
3,5-Lutidine
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokpunkt: 172°C
Smältpunkt: –9 °C
Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 47°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006404
CAS nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %