3,4-Lutidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3,4-Dimethylpyridine
L0066-25ML L0066-500ML
TCIAL0066-25MLEA 245 SEK
TCIAL0066-25ML TCIAL0066-500ML
3,4-Lutidine ≥98.0%
3,4-Lutidine
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokpunkt: 179°C
Smältpunkt: -6°C
Densitet: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 61°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006403
CAS nummer: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&vid=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %