2,6-Lutidin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
L0067-25ML L0067-500ML
TCIAL0067-25MLEA 375 SEK
TCIAL0067-25ML TCIAL0067-500ML
2,6-Lutidin ≥98.0%
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokpunkt: 144°C
Smältpunkt: –6 °C
Densitet: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 33°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006345
CAS nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&vid=33463bc4e9570e7fefbdc83d49ebdfc4395e8196&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %