4-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
P0218-25G P0218-500G
TCIAP0218-25GEA 215 SEK
TCIAP0218-25G TCIAP0218-500G
4-(3-Phenylpropyl)pyridine ≥98.0%
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Formel: C₁₄H₁₅N
MW: 197.28 g/mol
Kokpunkt: 322
Flampunkt: 136°C
MDL Number: MFCD00047458
CAS nummer: 2057-49-0
EINECS: 218-159-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&vid=76dd669f1c9917a4b91a39cf61513bc1370a8755&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %