3-Etylpyridin ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
E0169-25ML E0169-5ML
TCIAE0169-25MLEA 1725 SEK
TCIAE0169-25ML TCIAE0169-5ML
3-Etylpyridin ≥98.0%
3-Etylpyridin
Formel: C₇H₉N
Kokpunkt: 165°C
Flampunkt: 48°C
MDL Number: MFCD00006413
CAS nummer: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a6e550c84c715ea8391b696e62ac547a7c6f9fb&vid=8a6e550c84c715ea8391b696e62ac547a7c6f9fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %