2-Etylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
E0168-25ML
E0168-500ML
E0168-100ML
TCIAE0168-25MLEA
470
SEK
TCIAE0168-25ML
TCIAE0168-500ML
TCIAE0168-100ML
2-Etylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etylpyridin
Formel:
C₇H₉N Kokpunkt: 144°C Smältpunkt: –63 °C Densitet: 0,937 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 29°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006361 CAS nummer: 100-71-0 EINECS: 202-881-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |