2-Klor-6-metylpyridin ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1654-25G C1654-5G
TCIAC1654-25GEA 2075 SEK
TCIAC1654-25G TCIAC1654-5G
2-Klor-6-metylpyridin ≥98.0%
2-Klor-6-metylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Kokpunkt: 88°C
Densitet: 1,1506 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 73°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006245
CAS nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&vid=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %