2-Klor-4-metylpyridin ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1992-25G C1992-5G
TCIAC1992-25GEA 910 SEK
TCIAC1992-25G TCIAC1992-5G
2-Klor-4-metylpyridin ≥98.0%
2-Klor-4-metylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Kokpunkt: 99°C
Smältpunkt: 115 °C
Densitet: 1,456 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00023418
CAS nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&vid=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %