2-Klor-3-metylpyridin ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1885-25G C1885-5G
TCIAC1885-25GEA 1375 SEK
TCIAC1885-25G TCIAC1885-5G
2-Klor-3-metylpyridin ≥98.0%
2-Klor-3-metylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Kokpunkt: 193°C
Flampunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00234177
CAS nummer: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&vid=6516724904491274b4eabc35e9b023327800fe38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %