4-Methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M1696-25G
M1696-5G
TCIAM1696-25GEA
2150
SEK
TCIAM1696-25G
TCIAM1696-5G
4-Methoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxypyridine
Formel:
C₆H₇NO Kokpunkt: 190°C Smältpunkt: 4°C Flampunkt: 74°C |
MDL Number:
MFCD00674049 CAS nummer: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |