2-Ethoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
E0870-25G
E0870-5G
TCIAE0870-25GEA
1150
SEK
TCIAE0870-25G
TCIAE0870-5G
2-Ethoxypyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethoxypyridine
Formel:
C₇H₉NO Kokpunkt: 157°C Flampunkt: 52°C |
MDL Number:
MFCD00023464 CAS nummer: 14529-53-4 EINECS: 238-553-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |