3-Ethoxy-2-nitropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
E0390-1G E0390-5G
TCIAE0390-1GEA 495 SEK
TCIAE0390-1G TCIAE0390-5G
3-Ethoxy-2-nitropyridine ≥98.0%
3-Ethoxy-2-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Kokpunkt: 175°C
Smältpunkt: 31…32 °C
MDL Number: MFCD00006257
CAS nummer: 74037-50-6
EINECS: 277-676-0
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&vid=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 25.0 to 28.0 deg-C