2-(Methylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Varning
M0823-25G M0823-500G
TCIAM0823-25GEA 815 SEK
TCIAM0823-25G TCIAM0823-500G
2-(Methylamino)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Methylamino)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Kokpunkt: 201°C
Smältpunkt: 15 °C
Densitet: 1,0707 g/cm³ (17.7 °C)
Flampunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00006250
CAS nummer: 4597-87-9
EINECS: 224-997-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&vid=a603ac7b53051ad9d386992318b0fa10babb93f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %